Anti-CD56 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-188]
GNTXGTX78308
: Genetex
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:CD56
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:MEM-188
- Coniugazione:Non coniugato
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG2a
- Reattività:Human
- Temperatura di conservazione:+4 °C
- Immunogeno:KG-1 human acute myelogenous leukaemia cell line.
- Taglia:100 Tests
- Conf:100
Type: Primary
Antigen: CD56
Clonality: Monoclonal
Clone: [MEM-188]
Conjugation: No
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human