Anti-CD16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H7]
Catalog # GNTXGTX75392
Supplier: Genetex
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:CD16
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:2H7
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Mouse
- ImmunoChimica:Yes
- Isotipo:IgG2a
- Reattività:Human
- Temperatura di conservazione:–20 °C
- Immunogeno:Recombinant human CD16
- Purificazione:unpurified
- Conf:50 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CD16
Clonality: Monoclonal
Clone: [2H7]
Conjugation: No
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human