Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-HIF1 alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1alpha67]
Anti-HIF1 alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1alpha67]
Codice catalogo GNTXGTX30105
Nome del fornitore:  Genetex
Anti-HIF1 alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1alpha67]
Codice catalogo GNTXGTX30105
Nome del fornitore:  Genetex

Specifiche

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    HIF1 alpha
  • Simbolo dell'antigene:
    HIF1A
  • Clonalità:
    Monoclonale
  • Clone:
    H1alpha67
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Ospite:
    Mouse
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • ImmunoFluorescenza:
    Yes
  • ImmunoPrecipitazione:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG2b
  • Reattività:
    Pig,
    Rabbit,
    Monkey,
    Sheep,
    Ferret,
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • ChIP:
    Yes
  • Numero amminoacido:
    432 to 528
  • Temperatura di conservazione:
    +4 °C
  • Immunogeno:
    Amino acids 432-528 of human HIF-1alpha.
  • Purificazione:
    purified by Protein G chromatography
  • Conf:
    250 µl

Specifiche

Informazioni su questo articolo

Type: Primary
Antigen: HIF1 alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: [H1alpha67]
Conjugation: No
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Ferret, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep