Anti-Glycophorin C Mouse Monoclonal Antibody [clone: Ret40f]
GNTXGTX29521
: Genetex
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Glycophorin C
- Simbolo dell'antigene:GYPC
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:Ret40f
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Mouse
- ImmunoChimica:Yes
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Formato:Tissue culture supernatant
- Temperatura di conservazione:+4 °C
- Immunogeno:Red cell ghosts.
- Purificazione:Tissue culture supernatant
- Conf:250 µl
Type: Primary
Antigen: Glycophorin C
Clonality: Monoclonal
Clone: [Ret40f]
Conjugation: No
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human