Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-IGF2 Receptor Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-238]
Anti-IGF2 Receptor Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-238]
Codice catalogo GNTXGTX28093
Nome del fornitore:  Genetex
Anti-IGF2 Receptor Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-238]
Codice catalogo GNTXGTX28093
Nome del fornitore:  Genetex

Specifiche

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    IGF2 Receptor
  • Clonalità:
    Monoclonale
  • Clone:
    MEM-238
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Citometria a flusso:
    Yes
  • Ospite:
    Mouse
  • Isotipo:
    IgG1
  • Reattività:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Peso molecolare:
    250 kDa
  • Temperatura di conservazione:
    –20 °C
  • Immunogeno:
    Vaccinia-M6PR/iGFIIR
  • Purificazione:
    purified by Protein A chromatography
  • Taglia:
    100 µg
  • Conf:
    100 µG

Specifiche

Informazioni su questo articolo

Type: Primary
Antigen: IGF2 Receptor
Clonality: Monoclonal
Clone: [MEM-238]
Conjugation: No
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human