Anti-Avidin Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo GNTXGTX27233
Nome del fornitore: Genetex
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Avidin
- Simbolo dell'antigene:AVD
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Isotipo:IgG
- Reattività:Multiple
- Western blot:Yes
- Formato:Ig fraction
- Temperatura di conservazione:–20 °C
- Immunogeno:Avidin [Hen Egg White]
- Purificazione:IgG fraction
- Conf:1 mg
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: Avidin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: No
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Other