Anti-PSMA Mouse Monoclonal Antibody
Codice catalogo GNTXGTX19071
Nome del fornitore: Genetex
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:PSMA
- Clonalità:Monoclonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Mouse
- ImmunoChimica:Yes
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Isotipo:IgG2b
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Temperatura di conservazione:Keep as concentrated solution. Store at 4 °C short term. For extended storage aliquot and store at –20 °C or below. Avoid freeze-thaw cycles.
- Immunogeno:Crude membrane protein preparation from pooled prostate malignant carcinoma from China.
- Purificazione:Protein G purified
- Taglia:250 µg
- Conf:250 µG
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: PSMA
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human