Anti-KDM6A Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo GNTXGTX121246
Nome del fornitore: Genetex
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:lysine (K)-specific demethylase 6A
- Simbolo dell'antigene:KDM6A
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Sinomini antigene:UTX|bA386N14.2|KABUK2
- UniProtKB:O15550
- Peso molecolare:154 kDa
- Temperatura di conservazione:Keep as concentrated solution. Aliquot and store at –20 °C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
- Immunogeno:Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 409 and 750 of KDM6A
- Purificazione:Purified by antigen-affinity chromatography.
- Conf:100 µl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: KDM6A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human