Digital camera, Axiocam ICc5
Catalog # 630-2819
Supplier: ZEISS
Specifications
- Modello:AxioCam ICc 5
- Risoluzione:5 MP
- Tipo di sensore:CCD
- Sensor size:2/3"
- Descrizione:Digital camera
- Frequenza dei fotogrammi:15 fps
- Tempo di esposizione:1 ms - 4 s
- Pixel size:3,45 µm
- Profondità del colore:64 bits
- L×P×A:45×45×45 mm
- Alimentazione:8 – 36 V ; 3,5 W
- Sensore:CCD (Sony ICX 655)
- Conf:1
Specifications
About this item
This 5 MP colour camera lets users take colour images at exceptionally high speeds of up to 15 frames per second and at a resolution of 1920×1080 pixels.
- Progressive read-out mode
- C-mount camera