Anti-GOLM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F3]
ORIGTA600480
: OriGene
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:GOLM1
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:2F3
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Epitopo:Full length
- Assorbimento incrociato:No
- Forma:Liquid
- Tampone di conservazione:Stored in PBS (pH 7,4) containing 0,05% sodium azide and up to 5% trehalose
- Temperatura di conservazione:–20 °C
- Temperatura di spedizione:–20 °C
- Immunogeno:Full length human recombinant protein of human GOLM1 (NM_016548) produced in HEK293T cell.
- Taglia:100 μg
- Conf:100 µG
Recommended Dilutions: 1:100-1:1000
Type: Primary
Antigen: GOLM1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F3
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human