Anti-SPDEF Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ORIGTA324209
Supplier: OriGene
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:SPDEF
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human,Rat,Mouse
- Assorbimento incrociato:No
- Forma:Liquid
- Numero amminoacido:corresponding to a region between amino acids 129 to 332
- Tampone di conservazione:PBS pH 7,3, 0,05% NaN3, 50% glycerol
- Temperatura di conservazione:–20 °C
- Temperatura di spedizione:–20 °C
- Immunogeno:Fusion protein corresponding to a region derived from 129-332 amino acids of human SAM pointed domain containing ets transcription factor
- Purificazione:purified by antigen affinity chromatography
- Taglia:100 μl
- Conf:100 µl
Specifications
About this item
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-5000; Immunochemistry: 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SPDEF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat