Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Anti-SCTR Rabbit Polyclonal Antibody

100 μl
  ORIGTA322924
 :   OriGene
Anti-SCTR Rabbit Polyclonal Antibody
  ORIGTA322924
 :  OriGene
Anti-SCTR Rabbit Polyclonal Antibody

100 μl

 
SFr. 455.00
   
1 * 100 µl
 

Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000-5000; Immunochemistry: 1:25-100

Type: Primary
Antigen: SCTR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

 

 
  • Taglia:
    100 μl
  • Reattività:
    Human|Rat|Mouse
  • Assorbimento incrociato:
    No
  • Immunogeno:
    Synthetic peptide corresponding to a region derived from 120-134 amino acids of human secretin receptor
  • Purificazione:
    purified by antigen affinity chromatography
  • Tampone di conservazione:
    PBS pH 7,3, 0,05% NaN3, 50% glycerol
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Isotipo:
    IgG
  • Cat. No.:
    ORIGTA322924
  • Forma:
    Liquid
  • Numero amminoacido:
    120 to 134
  • Simbolo dell'antigene:
    SCTR
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Ospite:
    Rabbit
  • Temperatura di spedizione:
    –20 °C
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Temperatura di conservazione:
    –20 °C
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • ELISA:
    Yes