Orders LinkContactUsLinkComponent
Anti-E2F7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-E2F7 Rabbit Polyclonal Antibody
100 μl
Codice catalogo ORIGTA321958
Nome del fornitore:   OriGene
Anti-E2F7 Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ORIGTA321958
Nome del fornitore:  OriGene
Anti-E2F7 Rabbit Polyclonal Antibody
100 μl
Price
SFr. 455.00
Log in per disponibilità
1 * 100 µl
Product Details & Documents
Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000-5000; Immunochemistry: 1:50-200
Type: Primary
Antigen: E2F7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Documents
Specifiche
  • Taglia:
    100 μl
  • Reattività:
    Human|Rat|Mouse
  • Assorbimento incrociato:
    No
  • Immunogeno:
    Synthetic peptide corresponding to a region derived from 53-66 amino acids of human E2F transcription factor 7
  • Purificazione:
    purified by antigen affinity chromatography
  • Tampone di conservazione:
    PBS pH 7,3, 0,05% NaN3, 50% glycerol
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Isotipo:
    IgG
  • Cat. No.:
    ORIGTA321958
  • Forma:
    Liquid
  • Numero amminoacido:
    53 to 66
  • Simbolo dell'antigene:
    E2F7
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Ospite:
    Rabbit
  • Temperatura di spedizione:
    –20 °C
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Temperatura di conservazione:
    –20 °C
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • ELISA:
    Yes