Anti-TNFRSF10B Mouse Polyclonal Antibody [clone: DJR2-4 (a.k.a. 7-8)]
Catalog # ORIGTA320492
Supplier: OriGene
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:TNFRSF10B
- Clonalità:Policlonale
- Clone:DJR2-4 (a.k.a. 7-8)
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Mouse
- Reattività:Human
- Assorbimento incrociato:No
- Forma:Liquid
- Tampone di conservazione:Aqueous buffer, 0,09% sodium azide, may contain carrier protein/stabilizer
- Temperatura di conservazione:–20 °C
- Temperatura di spedizione:–20 °C
- Purificazione:purified by affinity chromatography
- Taglia:25 μg
- Conf:25 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: TNFRSF10B
Clonality: Polyclonal
Clone: DJR2-4 (a.k.a. 7-8)
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human