ContactUsLinkComponent
Qualitative filter paper, very fast filtration
Qualitative filter paper, very fast filtration
Nome del fornitore:  PRAT DUMAS
Certificati
undefined
Qualitative filter paper, very fast filtration
Nome del fornitore:  PRAT DUMAS
Specifiche
  • Catalog No:
  • PRATA009613
  • PRATA030613
  • PRATJ050613
  • Peso:
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • Spessore:
  • 430 µm
  • 430 µm
  • 430 µm
  • Ritenzione delle particelle:
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm