ContactUsLinkComponent
Portable colorimeter for disinfection control, Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH
Portable colorimeter for disinfection control, Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH
Codice catalogo 1.73635.0001
Nome del fornitore:  Merck
undefined
Portable colorimeter for disinfection control, Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH
Codice catalogo 1.73635.0001
Nome del fornitore:  Merck
Specifiche
  • Sorgente luminosa:
    LED
  • Descrizione:
    Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH, portable colorimeter for disinfection control
  • Modello:
    Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH
  • Durata batteria:
    ~ 17 h
  • Accuratezza della lunghezza d'onda:
    ±1 nm
  • Cuvette:
    Ø 16 mm, Ø 24 mm
  • Display:
    Backlit LCD
  • Interfaccia:
    Infrared interface for test data transfer
  • Tastiera numerica:
    Acid and solvent resistant tactile film keypad
  • Condizioni ambientali:
    5...40 °C; 30 - 90% RH
  • Ottica:
    LED with interference filter and photosensor
  • Accuratezza fotometrica:
    3% FS, resolution 0,001 A
  • Alimentazione:
    4×AAA batteries
  • Capacità di memorizzazione dati:
    Internal memory for 16 data sets
  • Lunghezze d'onda:
    530 nm
  • Peso:
    260 g
  • L×P×A:
    155×75×35 mm
  • Conf:
    1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
The mobile and robust Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH colorimeter covers five key important parameters for disinfection control (mainly Food and Beverage segment).
  • Simplify your disinfection control
  • Pre-programmed for high quality Spectroquant® test kits
  • Secure rapid reliable results
  • Portable handheld instrument - take the measurement on the spot
Delivery: Instrument supplied in light carrying case with 4× batteries, 3× vials Ø24 mm and 3× vials Ø16 mm, adapter for 16 mm vials, screw driver, guarantee certificate, certificate of compliance, instruction manual.