Orders LinkContactUsLinkComponent
Aspirating pipettes
Aspirating pipettes
2 ml
Codice catalogo GREI710183_1000
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Aspirating pipettes
Codice catalogo GREI710183_1000
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
Aspirating pipettes
Aspirating pipettes
2 ml
Price
SFr. 308.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS pipettes, non plugged, non graduated, disposable, sterile.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non pyrogenic, non cytotoxic
  • Maximum accuracy, drop-free pipetting
  • Maximum clarity from high-grade polystyrene
  • Lot number and best-before date on each bag
Confezione: Paper/plastic-packaging with peel-off function for individually wrapped pipettes with an additional break-through function.
Documents
Specifiche
  • Capacità:
    2 ml