Twaddle hydrometer
Twaddle hydrometer, 48 – 74 °TW, 0,5 °TW, 230 mm
Codice catalogo GERI0549S
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Glass Twaddle thermometer with calibration temperature of 20 °C.
Specifiche
- Descrizione:Twaddle hydrometer
- Lunghezza:230 mm
- Divisione:0,5 °TW
- Range di misura:48 – 74 °TW