Orders LinkContactUsLinkComponent
Inverted microscope, Axio Vert.A1
Inverted microscope, Axio Vert.A1
Microscopio invertito, Binocular, 4× φ1, 10× φ1, 20× φ1, 40× φ1
Codice catalogo ZEIS4912370002000
Nome del fornitore:   ZEISS
Inverted microscope, Axio Vert.A1
Codice catalogo ZEIS4912370002000
Nome del fornitore:  ZEISS
Inverted microscope, Axio Vert.A1
Inverted microscope, Axio Vert.A1
Microscopio invertito, Binocular, 4× φ1, 10× φ1, 20× φ1, 40× φ1
Price
SFr. 12’248.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Axio Vert.A1 is designed for the examination of heavy samples in biology.
  • All contrast techniques available to see the finest structures
  • Differential interference contrast (DIC) (optional)
  • Circular polarised light: Differential interference contrast (C-DIC)
  • Nosepiece turret (5×) can recognise a change of objectives
  • Light manager to save and recover light intensity values
Delivery information: Supplied with an adapter and an object guide.
Specifiche
  • Ingrandimento:
    4× φ1, 10× φ1, 20× φ1, 40× φ1
  • Descrizione:
    Microscopio invertito
  • Tipo:
    Binocular
  • Cat. No.:
    ZEIS4912370002000
  • Oculari:
    WF 10×/23 mm
  • Illuminazione:
    Halogen
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Transmitted light for LED illuminator
    Transmitted light for LED illuminator
    ZEIS4230049020000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Conversion filter, 5700 - 3200 K (Ø = 32 mm)
    Conversion filter, 5700 - 3200 K (Ø = 32 mm)
    ZEIS4278099000000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.05
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Labscope module multi channel DLic, for acquisition of fluorescence and transmitted light images in independent channels
    Labscope module multi channel DLic, for acquisition of fluorescence and transmitted light images in independent channels
    ZEIS4101360129100
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layout
    Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layout
    ZEIS4103800300000