ContactUsLinkComponent
Guanti in nitrile, Microflex® 93-843
Guanti in nitrile, Microflex® 93-843
Nome del fornitore:  Ansell
Certificati
undefined
Guanti in nitrile, Microflex® 93-843
Nome del fornitore:  Ansell
Specifiche
  • Catalog No:
  • 112-4335
  • 112-4336
  • 112-4339
  • 112-4338
  • 112-4337
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Norma EN:
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +