Precast horizontal gel kits, SERVALYT™ PRECOTES™ Tf Kit
Codice catalogo SERA42803.01
Nome del fornitore: Serva
Specifiche
- Descrizione:SERVALYT™ PRECOTES™ TF kit, 245×125 mm
- Seq:04
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
For transferrin (Tf) analysis by isoelectric focusing.
SERVALYT™ PRECOTES™ Tf Kit contains:
5× SERVALYT™ PRECOTES™ Tf gels, 245×125 mm, 300 µm
Anode and cathode buffer solutions
Applicator strips and electrode wicks