Orders LinkContactUsLinkComponent
behrotest® Clean-up station, CUS 2
behrotest® Clean-up station, CUS 2
Clean-up station, CUS 2
Codice catalogo BEHRB00217638
Nome del fornitore:   BEHR
behrotest® Clean-up station, CUS 2
Codice catalogo BEHRB00217638
Nome del fornitore:  BEHR
behrotest® Clean-up station, CUS 2
behrotest® Clean-up station, CUS 2
Clean-up station, CUS 2
Price
SFr. 578.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The complete sample clean up station includes dropping funnel, clean-up column with glass frit, reducing flasks and stand.
The clean up procedure can be done for two samples simultaneously.
 : Corresponds exactly to the provisions of ISO 9377-2.
Specifiche
  • Descrizione:
    Clean-up station
  • Tipo:
    CUS 2
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Evaporating flask, graduated, 100 ml
    Evaporating flask, graduated, 100 ml
    BEHRB00217642
    KOG 100
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 108.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Microseparator, NS 29, 260×50×80 mm
    Microseparator, NS 29, 260×50×80 mm
    BEHRB00217654
    H 13-3/29
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 112.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Clean-up column
    Clean-up column
    BEHRB00217643
    CUC 2
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 112.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Separating funnel, 60 ml
    Separating funnel, 60 ml
    BEHRB00217641
    TSE
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 318.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Microseparator, NS 14, 250×70×80 mm
    Microseparator, NS 14, 250×70×80 mm
    BEHRB00217652
    H 13-2/14
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 114.00