Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuvette rack
Cuvette rack
Cuvette rack, 16 (2×8), 210×70×35 mm
Codice catalogo HELL3001.10
Nome del fornitore:   Hellma
Cuvette rack
Codice catalogo HELL3001.10
Nome del fornitore:  Hellma
Cuvette rack
Cuvette rack, 16 (2×8), 210×70×35 mm
Price
SFr. 28.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polypropylene.
Rack for 16 square cells with 10 mm path length with inclined profile to aid cell handling.
Specifiche
  • Per:
    16 (2×8)
  • Descrizione:
    Cuvette rack
  • L×P×A:
    210×70×35 mm