Orders LinkContactUsLinkComponent
Crimp/snap top vials, Target® Snap-It™
Nome del fornitore:   THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Crimp/snap top vials, Target® Snap-It™
Nome del fornitore:  THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Certificates
Crimp/snap top vials, Target® Snap-It™
2 varianti
Product Details & Documents
These vials are made of superior quality 33 expansion borosilicate clear glass.
  • Wide opening, easier to fill and provides larger target area
  • Fits autosamplers that accomadates vials with 12×32 mm
  • Can be used with snap caps or aluminium crimp seal closures
Product Family Options
Crimp/Snap top vials
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Fondo
    Ø×A
    Materiale
    Colore
    Tappo incluso
    Materiale tappo
    Colore tappo
    Setto
    Disponibilità
    Price
  • NSCAC4011-LV2W
    Snap-It MacroVial, fused insert, graduated, with write-on patch
    Snap-It MacroVial, fused insert, graduated, with write-on patch
    0,25 ml
    Fused conical bottom
    12×32 mm
    Vetro
    ambra
    No
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
Convenience kits
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Fondo
    Ø×A
    Materiale
    Colore
    Tappo incluso
    Materiale tappo
    Colore tappo
    Setto
    Disponibilità
    Price
  • NSCAC4011-73
    Snap-It cap vial, without write-on patch
    Snap-It cap vial, without write-on patch
    2,00 ml
    Flat bottom
    12×32 mm
    Vetro
    trasparente
    Yes
    PE
    Colour-21390374|Colour-21390348
    Red PTFE/white silicone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 60.70
    SFr. 60.70
    1 * 100 ST
       SFr. 60.70
Snap caps
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Setto
    Descrizione
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Clear PTFE/red rubber
    Snap-cap closures, target snap-it, green
    Polypropylene
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 32.00
    SFr. 32.00
    1 * 100 ST
       SFr. 32.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Setto
    Descrizione
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • White virgin PTFE, 0,254 mm
    Snap-cap closures, target snap-it, red
    Polypropylene
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 27.00
    SFr. 27.00
    1 * 100 ST
       SFr. 27.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Setto
    Descrizione
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Red PTFE/white silicone/red PTFE
    Snap-cap closures, target snap-it, clear
    Polypropylene
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 52.30
    SFr. 52.30
    1 * 100 ST
       SFr. 52.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Setto
    Descrizione
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • White virgin PTFE, 0,254 mm
    Snap-cap closures, target snap-it, blue
    Polypropylene
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 27.00
    SFr. 27.00
    1 * 100 ST
       SFr. 27.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Setto
    Descrizione
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • White virgin PTFE, 0,254 mm
    Snap-cap closures, target snap-it, green
    Polypropylene
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 27.00
    SFr. 27.00
    1 * 100 ST
       SFr. 27.00