Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode Plug Cable Combinations
Electrode Plug Cable Combinations
Nome del fornitore:   SI Analytics
Electrode Plug Cable Combinations
Nome del fornitore:  SI Analytics
Certificates
Electrode Plug Cable Combinations
Electrode Plug Cable Combinations
3 varianti
Product Details & Documents
Electrode cables along with electrode socket, 1 m two core cable up to 80 °C, for resistance thermometer and 2-pole-conductivity cell without temperature sensor. Available with different cable length.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • SCOI285124613
    Plug cable combinations, electrode socket, 1 m two core cable up to 80 °C, free end
    Plug cable combinations, electrode socket, 1 m two core cable up to 80 °C, free end
    1 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 69.10
    SFr. 69.10
    1 * 1 ST
       SFr. 69.10
  • SCOI285124654
    Plug cable combinations, electrode socket, 5 m two core cable up to 80 °C, free end
    Plug cable combinations, electrode socket, 5 m two core cable up to 80 °C, free end
    5 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 101.00
    SFr. 101.00
    1 * 1 ST
       SFr. 101.00
  • SCOI285124708
    Plug cable combinations, electrode socket, 10 m two core cable up to 80 °C, free end
    Plug cable combinations, electrode socket, 10 m two core cable up to 80 °C, free end
    10 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 136.00
    SFr. 136.00
    1 * 1 ST
       SFr. 136.00