Dalogger compatto di temperatura e umidità
Catalog # 620-2364
Supplier: ROTRONIC INSTRUMENTS
Specifications
- Range di misura:T: –20…+70 °C
RH: 0 - 100 % - Memoria dati - N. letture:32000
- Interfaccia:USB
- Classe di protezione:IP 67
- Durata batteria:20-50 h
- Peso:85 g
- L×P×A:90×60×23 mm
- Accuratezza:T: ±0,3 °C
RH: ±3,0 % - Conf:1
Specifications
About this item
Questo registratore compatto con un alto livello di protezione IP offre un'elevata capacità di memorizzazione e una funzione di massimo/minimo/media statistica. Sensore di umidità interna e sensore di temperatura NTC.
- High accuracy
- Clear LCD display with visual alerts
- HW4-lite PC software for programming and analysing
- High measurement accuracy of ±3,0% RH and ±0,3 °C
- Compact design with a high IP protection
- MIN/MAX/AVG statistical function
Large storage capacity: 32000 lines, programmable start and stop time with the HW4 software.
Certifications: Struttura con classe di protezione IP 67. A norma FDA CFR 21 Part 11/GAMP 5.
Delivery: il set comprende batteria CR2 di lunga durata, certificato di funzione e calibrazione e chiave di licenza per software HW4-lite.