VWR®, Imbuto monouso in carta
Codice catalogo 221-0274
Nome del fornitore: VWR Collection
Specifiche
- Capacità:186 ml
- Descrizione:Disposable paper funnel
- Environmentally Preferable:Materiali sostenibili
- Conf:25
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Made of clay-coated heavy paper stock.
- Lo “schienale” innovativo permette l'uso senza mani quando si versano liquidi viscosi
- Adatto ad aperture di vario tipo
- Massima flessibilità – Stelo adattabile a qualsiasi forma o dimensione
- Basta una pressione minima per posizionare stabilmente l'imbuto
- Possibilità di utilizzo con praticamente tutti i liquidi o polveri*
L'alternativa giusta agli imbuti monouso in plastica. Il prodotto ecologico in carta è naturalmente biodegradabile nei rifiuti urbani. Contribuisce a ridurre le contaminazioni incrociate.
Caution: * Sconsigliato l'uso con liquidi caldi.