Orders LinkContactUsLinkComponent
PAR test agar
PAR test agar
PAR test agar for antibiotic residue detection, 1
Codice catalogo LIOF11200
Nome del fornitore:   LIOFILCHEM
PAR test agar
Codice catalogo LIOF11200
Nome del fornitore:  LIOFILCHEM
Numero CAS:  
PAR test agar
PAR test agar
PAR test agar for antibiotic residue detection, 1
Numero CAS:  
Price
SFr. 148.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Medium with spores of Geobacillus stearothermophilus subsp. calidolactis for residual antibiotic detection in biological liquids.
  • For milk, blood and urine
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1
  • Descrizione:
    PAR test agar for antibiotic residue detection