ContactUsLinkComponent
Beakers, with handle, porcelain
Beakers, with handle, porcelain
Codice catalogo HECH47020030
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Codice del fornitore: 47020030
undefined
Beakers, with handle, porcelain
Codice catalogo HECH47020030
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Codice del fornitore: 47020030
Login per disponibilità
Select an Option
100 ml
Select an Option
02
Select an Option
1
Informazioni su questo articolo
Porcelain, glazed white.
  • Exceptional chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Robust, heavy construction
Cylindrical, with spout. With very easy-to-read, internal graduations.
Frequently Bought Together