Sonde
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Informazioni su questo articolo
2 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Range di misuraLunghezzaDisponibilitàPrice
- 620-2381Sonda TC per immersione con collegamento a tenuta stagna per 108Sonda TC per immersione con collegamento a tenuta stagna per 108−40…+125 °C170 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 45.20
- 620-2382Sonda TC per immersione con collegamento a tenuta stagna per 108-2Sonda TC per immersione con collegamento a tenuta stagna per 108-2−40…+125 °C170 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 52.30