Orders LinkContactUsLinkComponent
Bactident
Bactident
Bactident® Indol, 30 ml
Codice catalogo 1.11350.0001
Nome del fornitore:   Merck
Bactident
Codice catalogo 1.11350.0001
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Bactident
Bactident
Bactident® Indol, 30 ml
Numero CAS:  
Price
SFr. 42.80
Log in per disponibilità
1 * 30 mL
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    30 ml
  • Descrizione:
    Bactident® Indol
Specifiche