VWR® Thermal Shake lite, Termoagitatore
460-0249
- Ampiezza di agitazione:3 mm
- Intervallo di velocità:300 - 1500 min⁻¹
- Range di controllo della temperatura:Da 14 sotto la temperatura ambiente a 100 °C
- Descrizione:Thermal Shake lite
- Seq:01
- Modello:Thermal Shake lite
- Accuratezza della temperatura:±0,5 °C
- Velocità di riscaldamento:6,5 °C/min
- Peso:8,5 kg
- L×P×A:330×166×240 mm
- Conf:1
La combinazione di riscaldamento/raffreddamento e agitazione fa del Thermal Shake lite l’agitatore con incubazione per microprovette ideale per la maggior parte delle applicazioni di ricerca life science in biologia molecolare, biochimica e chimica clinica. Il design compatto è completo di un pannello di comando intuitivo con ampio display multicolore, per consentire agli utenti di programmare e osservare comodamente le impostazioni di temperatura, tempo e velocità.
- Scelta di otto blocchi in alluminio intercambiabili per alloggiare piastre e provette per PCR da 0,2 a 15 ml
- Controllo di precisione della velocità
- Riscaldamento e raffreddamento rapidi
- Design compatto
: fornito senza blocchi (da ordinare separatamente).