Spinetch® D D, VLSI Selectipur® per l'industria elettronica
Katalognr. 50438060.
Anbieter: BASF ELECTRONIC CHEMICALS
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:Fusto in metallo rivestito
- Conf:276 kg
- Seq:4776
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
EINECS:0