Coltello di sicurezza, SECUPRO MERAK
Catalog # 233-0184
Supplier: MARTOR ARGENTAX
Specifications
- Lunghezza totale:128 mm
- Lama:26×18,5×0,4 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Lama in acciaio, manico in plastica.
- Ritrazione della lama completamente automatica: dopo il taglio, la lama rientra automaticamente nella sede, anche se l'utente tiene premuto il cursore della lama con il pollice
- Lama con quattro taglienti: maggior tempo di utilizzo di una singola lama e qualità costante ed elevata del taglio garantita
- Sostituzione sicura della lama senza attrezzi: magnete integrato per prevenire la caduta della lama
- Manico in plastica resistente all'abrasione molto leggero per un minor affaticamento del braccio dell'utente
- Per mancini e destrimani
Taglierina pratica e bloccabile con ritrazione della lama completamente automatica, estremamente leggera e facile da usare. Adatta al taglio di qualsiasi tipo di materiali: cartone, nastri in plastica, nastro adesivo, lamina e carta. La taglierina viene fornita con lama in acciaio n. 92, ma può essere utilizzata anche con lama in acciaio inossidabile n. 192.
Certifications: Certificazione TÜV