Tungsten lamp
Tungsten lamp filament, 6 V, 30 W
Codice catalogo ZEIS3901580000000
Nome del fornitore: ZEISS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Tungsten lamp filament, 6 V, 30 W