Orders LinkContactUsLinkComponent
Mass flow controllers and restrictors
Mass flow controllers and restrictors
Nome del fornitore:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Mass flow controllers and restrictors
Nome del fornitore:  AGILENT HEWLETT PACKARD
Certificates
Mass flow controllers and restrictors
Mass flow controllers and restrictors
6 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • HEWL19362-60565
    Mass flow controller, with 0 - 20 ml/min restrictor, for use with packed column inlets
    Mass flow controller, with 0 - 20 ml/min restrictor, for use with packed column inlets
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL19362-60575
    Mass flow controller, with 0 - 400 ml/min restrictor, for use with capillary column inlets
    Mass flow controller, with 0 - 400 ml/min restrictor, for use with capillary column inlets
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Replacement restrictors
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • HEWL19362-60525
    New style restrictor, 0 - 60 ml/min, blue/purple colour
    New style restrictor, 0 - 60 ml/min, blue/purple colour
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL19362-60535
    New style restrictor, 0 - 110 ml/min, green/purple colour
    New style restrictor, 0 - 110 ml/min, green/purple colour
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL19362-60545
    New style restrictor, 0 - 400 ml/min, black/purple colour
    New style restrictor, 0 - 400 ml/min, black/purple colour
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL19362-60555
    New style restrictor, 0 - 750 ml/min, yellow/purple colour
    New style restrictor, 0 - 750 ml/min, yellow/purple colour
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.