ContactUsLinkComponent
VWR®, Vassoi di conservazione e raccolta multiuso
VWR®, Vassoi di conservazione e raccolta multiuso
  216-1492
undefined
VWR®, Vassoi di conservazione e raccolta multiuso
  216-1492
  • L×P×A:
    480×331×84 mm
  • Conf:
    1
Plastic, blue tray with white insert.
  • Progettato per contenere un numero elevato di campioni ed essere agevole da maneggiare
  • Per la conservazione su ripiani di frigoriferi di dimensioni medie
  • Resistente all'usura e flessibile
  • Grande portaetichetta integrato per un'identificazione semplice e chiara
  • Pulizia con i disinfettanti e germicidi di comune utilizzo
Per campioni clinici. Perfetto per il trasporto e la conservazione di articoli generici da laboratorio. Leggero e resistente. Grazie all'inserto, può ospitare fino a 24 contenitori per campioni pieni di diametro fino a 58 mm. Inserto amovibile per consentire l'uso dell'involucro esterno per la conservazione o il trasporto di prodotti da laboratorio. Impilabile con altri vassoi fino a un massimo di quattro.