Misuratore di pH/mV/°C, da banco, HQd (HQ411D)
Supplier: Hach
Certificates
About this item
Misuratore da laboratorio avanzato ideale per l'analisi dei parametri qualitativi dell'acqua. Il misuratore è collegato a sonde intelligenti (IntelliCAL™) che riconoscono automaticamente il parametro di analisi, la cronologia di calibrazione e le impostazioni del metodo, per ridurre al minimo errori e tempo di configurazione. Lo strumento è progettato per una lunga durata di utilizzo continuativo in laboratorio.
- Canale di ingresso singolo per pH, ORP, mV e temperatura: per utilizzi con qualsiasi elettrodo per pH o ORP intelligente IntelliCAL™
- Interfaccia utente semplice che non richiede manuali o formazione per il funzionamento
- Calibrazione guidata e controllo delle procedure quotidiane standard per ridurre gli errori di calibrazione
- Porte USB interne per semplificare il trasferimento dei dati, il collegamento di periferiche e gli aggiornamenti del software e collegare lo strumento stampanti e tastiere per PC
- Comunicazione e documentazione pienamente conformi a GLP
- Schermo ultra-luminoso e cifre grandi per la massima leggibilità delle misurazioni
Ordering information: fornito con quattro batterie, adattatore di alimentazione universale e con o senza portaelettrodo. Elettrodi IntelliCAL™ da ordinare separatamente.
Specifications
- Catalog No:
- 665-0380
- 662-1981
- Modello:
- HQ411D
- HQ411D
- pH - range:
- 0 - 14
- 0 - 14
- pH - risoluzione:
- 0,1/ 0,01/ 0,001
- 0,1/ 0,01/ 0,001
- pH - accuratezza:
- ±0,002
- ±0,002
- Riconoscimento automatico dei tamponi:
- Colour-coded: 4.01, 7.00, 10.01 pH;
IUPAC: 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, 12.45 pH
DIN: 1.09, 4.65, 9.23
User-defined custom buffer sets - Colour-coded: 4.01, 7.00, 10.01 pH;
IUPAC: 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, 12.45 pH
DIN: 1.09, 4.65, 9323
User-defined custom buffer sets
- mV - range:
- ±1500
- ±1500
- mV - risoluzione:
- 0,1/ 0,01/ 0,001
- 0,1/ 0,01/ 0,001
- mV - accuratezza:
- ±0,1
- ±0,1
- Range di temperatura:
- −10...+110 °C
- −10...+110 °C
- Risoluzione della temperatura:
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- Accuratezza della temperatura:
- ± 0,3 °C
- ± 0,3 °C
- Temperatura - compensazione:
- Automatic, off, manual
- Automatic, off, manual
- Display:
- Backlit graphical LCD
- Backlit graphical LCD
- Alimentazione:
- 230 V with power supply or 4 × AA Alkaline batteries
- 230 V with power supply or 4 × AA Alkaline batteries
- Capacità della memoria:
- 500 results
- 500 results
- Interfacce:
- 1 × M12 digital for IntelliCAL™ electrodes
- 1 × M12 digital for IntelliCAL™ electrodes
- Uscite:
- USB
- USB
- L×P×A:
- 175×234×86 mm
- 175×234×86 mm
- Peso:
- 0,85 kg
- 0,85 kg
Specifications
Electrodes
Product Information
Frequently Bought Together