Flow meter
Flow meter, 10 - 100 l/hour, 210 mm
Codice catalogo BEHRB00217617
Nome del fornitore: BEHR
Vai a
Product Details & Documents
This adjustable flow through meter is a substitute of DFM for the determination of cyanide.
Specifiche
- Velocità del flusso:10 - 100 l/hour
- Descrizione:Flow meter
- Lunghezza:210 mm