Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary pipettes, disposable, ringcaps®
Capillary pipettes, disposable, ringcaps®
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Capillary pipettes, disposable, ringcaps®
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Capillary pipettes, disposable, ringcaps®
2 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3. These disposable capillary pipettes are autoclavable and come with a certificate of conformity.
  • Not heparinised
  • With ring mark
  • Tolerance to 5 µl 0,3%, 0,25%
  • Variation coefficient to 5 µl 0,60 %, from 10 µl 0,50%
Certifications: DIN ISO 7550; CE marked according to IVD 98/79 EG.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • ROTHA764.1
    Capillary pipettes, disposable, 5/10 µl, with two markings
    Capillary pipettes, disposable, 5/10 µl, with two markings
    125 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 160.75
    SFr. 160.75
    1 * 1.000 ST
       SFr. 160.75
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • ROTHA767.1
    Capillary pipettes, disposable, 100/200 µl, with two markings
    Capillary pipettes, disposable, 100/200 µl, with two markings
    125 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - SFr. 105.35
    SFr. 105.35
    1 * 400 ST
       SFr. 105.35
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource