Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas purifier, 73-099 AA
Gas purifier, 73-099 AA
Gas purifier, 73-099 AA
Codice catalogo PERCN9301398
Nome del fornitore:   PerkinElmer
Gas purifier, 73-099 AA
Codice catalogo PERCN9301398
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Gas purifier, 73-099 AA
Gas purifier, 73-099 AA
Price
SFr. 4’580.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This wall mounted gas purifier system is designed to purify compressed air and acetylene gas.
It consists of two independent filtration systems, one for compressed air and one for acetylene. The unit also has a flashback arrestor on the acetylene line and a pressure regulator on the compressed air line.
The two-stage air filtration assembly consists of a Balston grade DX coalescing filter and a Balston grade BX coalescing filter. These filters remove oil, water and particulate contamination (99,99% at 0,01 micron) from the compressed air supply.
Specifiche
  • Descrizione:
    Gas purifier, 73-099 AA
  • Cat. No.:
    PERCN9301398
  • Gas purificati:
    Compressed air and acetylene gases
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Viton® O-ring for acetylene filter
    Viton® O-ring for acetylene filter
    PERCN9301715
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 205.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Viton® O-ring kit for air filter
    Viton® O-ring kit for air filter
    PERCN9301712
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 105.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Replacement acetylene filter cartridge
    Replacement acetylene filter cartridge
    PERCN9301714
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 85.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Replacement air filter cartridge, 1st stage
    Replacement air filter cartridge, 1st stage
    PERCN9301710
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 85.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Replacement air filter cartridge, 2nd stage
    Replacement air filter cartridge, 2nd stage
    PERCN9301711
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 85.80