Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, multi crystal
Pipette tips, multi crystal
Nome del fornitore:   Sorenson Bioscience
Pipette tips, multi crystal
Nome del fornitore:  Sorenson Bioscience
Certificates
Pipette tips, multi crystal
Pipette tips, multi crystal
2 varianti
Product Details & Documents
Virgin PP, non sterile, transparent.
  • Conical top and smooth narrow lumen for maximum sample recovery and accuracy
  • Manufactured from virgin materials and guaranteed free from pyrogens and heavy metals
  • Certified free from RNases, DNases, human DNA and PCR inhibitors
These 10 μl pipette tips are optimised to fit Eppendorf pipettes.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 0,5 - 10 µl
    Bulk (1000/bag)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
  • 0,5 - 10 µl
    10 racks, 96 each
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’210.00
    SFr. 1’210.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’210.00