Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-VDR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F4]
Anti-VDR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F4]
Catalog # USBIV2130-01E
Supplier:  US Biological
undefined
Anti-VDR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F4]
Catalog # USBIV2130-01E
Supplier:  US Biological

Specifications

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    Vitamin D Receptor
  • Simbolo dell'antigene:
    VDR
  • Clonalità:
    Monoclonale
  • Clone:
    2F4
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • ELISA:
    Yes
  • Ospite:
    Mouse
  • Isotipo:
    IgG2a kappa
  • Reattività:
    Human
  • Forma:
    liquid
  • Numero amminoacido:
    1 to 428
  • Tampone di conservazione:
    PBS, pH 7,2.
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Concentrazione:
    ~0,1 mg/ml
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Purificazione:
    purified by Protein A chromatography
  • Taglia:
    50 µg
  • Conf:
    50 µG

Specifications

About this item

Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: VDR (vitamin D (1,25- dihydroxyvitamin D3) receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: 2F4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human