Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Anti-USP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBIU4099-85B
Supplier:  US Biological
Anti-USP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBIU4099-85B
Supplier:  US Biological

Specifications

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    Ubiquitin specific peptidase 4 (proto-oncogene)
  • Simbolo dell'antigene:
    USP4
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • ELISA:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Human
  • Epitopo:
    internal
  • Forma:
    liquid
  • Tampone di conservazione:
    PBS, 0,09% sodium azide.
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Purificazione:
    purified by Protein G chromatography
  • Taglia:
    200 µl
  • Conf:
    200 µl

Specifications

About this item

Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Immunochemistry: 1:50-1:100

Type: Primary
Antigen: USP4 (ubiquitin specific peptidase 4 (proto-oncogene))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human