ContactUsLinkComponent
Anti-USP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anti-USP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Catalog # USBIU4099-60C-FITC
Supplier:  US Biological
undefined
Anti-USP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Catalog # USBIU4099-60C-FITC
Supplier:  US Biological
Specifications
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    Ubiquitin specific peptidase 2
  • Simbolo dell'antigene:
    USP2
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
  • ELISA:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitopo:
    C-terminal
  • Forma:
    liquid
  • Tampone di conservazione:
    PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Applicazioni testate:
    Fluoresence ELISA
  • Purificazione:
    purified by Protein G chromatography
  • Taglia:
    200 µl
  • Conf:
    200 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: USP2 (ubiquitin specific peptidase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human