Anti-USP2 Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Catalog # USBIU4099-60C-AP
Supplier: US Biological
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Ubiquitin specific peptidase 2
- Simbolo dell'antigene:USP2
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:AP (Alcalin fosfatasi)
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:C-terminal
- Forma:liquid
- Tampone di conservazione:PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Purificazione:purified by Protein G chromatography
- Taglia:200 µl
- Conf:200 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: USP2 (ubiquitin specific peptidase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human