Orders LinkContactUsLinkComponent
Anti-SRC Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-SRC Rabbit Polyclonal Antibody
50 µg
Codice catalogo USBIS6504-40G
Nome del fornitore:   US Biological
Anti-SRC Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo USBIS6504-40G
Nome del fornitore:  US Biological
Anti-SRC Rabbit Polyclonal Antibody
50 µg
Price
SFr. 478.00
Log in per disponibilità
1 * 50 µG
Product Details & Documents
Recommended dilution: Western Blot:1:500-1:1000; Immunochemistry:1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: SRC (v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Documents
Specifiche
  • Taglia:
    50 µg
  • Western blot:
    Yes
  • Reattività:
    Human|Rat|Mouse
  • Modifica:
    phospho-Tyr529
  • Purificazione:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Tampone di conservazione:
    PBS(without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mMsodium chloride, 0,02% sodium azide, 50% glycerol.
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Isotipo:
    IgG
  • Cat. No.:
    USBIS6504-40G
  • Forma:
    liquid
  • Simbolo dell'antigene:
    SRC
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Ospite:
    Rabbit
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Tipo di anticorpi:
    v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog