Anti-MHC Class 1 Chain-related Gene A, B Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 10F158]
Catalog # USBIM3886-75Y2
Supplier: US Biological
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:MHC Class 1 Chain-related Gene A, B
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:10F158
- Coniugazione:Biotina
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG2a
- Reattività:Human
- Forma:liquid
- Tampone di conservazione:PBS, pH 7,4, 1% BSA, 0,09% sodium azide
- Temperatura di conservazione:Cool
- Concentrazione:~0,1 mg/ml
- Temperatura di spedizione:Ice
- Purificazione:purified by Protein G chromatography
- Taglia:100 µg
- Conf:100 µG
Specifications
About this item
Recommended dilution: Flow Cytometry:1:10
Type: Primary
Antigen: MHC Class 1 Chain-related Gene A, B
Clonality: monoclonal
Clone: 10F158
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human