ContactUsLinkComponent
Anti-MHC Class 1 Chain-related Gene A Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anti-MHC Class 1 Chain-related Gene A Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Codice catalogo USBIM3886-75A-APC
Nome del fornitore:  US Biological
undefined
Anti-MHC Class 1 Chain-related Gene A Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Codice catalogo USBIM3886-75A-APC
Nome del fornitore:  US Biological
Specifiche
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    MHC Class 1 Chain-related Gene A
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    APC (Allofilcocianina)
  • ELISA:
    Yes
  • Citometria a flusso:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • ImmunoFluorescenza:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Forma:
    liquid
  • Numero amminoacido:
    75 to 105
  • Tampone di conservazione:
    PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Applicazioni testate:
    Fluoresence ELISA
  • Purificazione:
    purified by Protein A chromatography
  • Taglia:
    200 µl
  • Conf:
    200 µl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100; Flow Cytometry: 1:10-1:50; Immunofluorescence: 1:10-1:50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: MHC Class 1 Chain-related Gene A
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human