Anti-MHC Class 1 Chain-related Gene A Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
USBIM3886-75A-AP
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:MHC Class 1 Chain-related Gene A
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:AP (Alcalin fosfatasi)
- ELISA:Yes
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Forma:liquid
- Numero amminoacido:75 to 105
- Tampone di conservazione:PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Purificazione:purified by Protein A chromatography
- Taglia:200 µl
- Conf:200 µl
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100; Flow Cytometry: 1:10-1:50; Immunofluorescence: 1:10-1:50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: MHC Class 1 Chain-related Gene A
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human